Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Liens de distillation
Pour le raccordement des thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm Les liens de distillation Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en tubulures en verre DURAN™ durables.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05047004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec condenseur Liebig
- Prise avec cône NS
- Raccordement d’eau avec des olives en verre, avec prise NS
Spécification
Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm | |
Verre Duran | |
350 mm |
Liens de distillation | |
NS 14/23, NS 29/32 |