Learn More
Gibco™ Eau distillée
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
124.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1000 ml
10 x 500 ml
Description
L’eau distillée Gibco™ est une eau de haute qualité à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire. Disponible dans de nombreuses tailles pour répondre à vos besoins, cette eau distillée Gibco présente les caractéristiques suivantes :
Qualité de la culture cellulaire
Performances éprouvées
Utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire
Qualité de la culture cellulaire
L’eau distillée Gibco™ est préparée par distillation et filtration (0,1 μm), sans aucune substance ajoutée. Nous surveillons la qualité de l’eau au cours d’analyses de routine. La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois.
Performances éprouvées
Les performances et l’homogénéité attendues des produits de milieux liquides Gibco™ dépendent de l’eau haute qualité que nous utilisons lors de la fabrication. Cette eau est également mise en bouteille sous forme d’eau distillée Gibco™.
Utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire
L’eau distillée Gibco™ peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
L’eau distillée Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à l’eau distillée Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island (15230-204). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Qualité de la culture cellulaire
L’eau distillée Gibco™ est préparée par distillation et filtration (0,1 μm), sans aucune substance ajoutée. Nous surveillons la qualité de l’eau au cours d’analyses de routine. La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois.
Performances éprouvées
Les performances et l’homogénéité attendues des produits de milieux liquides Gibco™ dépendent de l’eau haute qualité que nous utilisons lors de la fabrication. Cette eau est également mise en bouteille sous forme d’eau distillée Gibco™.
Utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire
L’eau distillée Gibco™ peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
L’eau distillée Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à l’eau distillée Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island (15230-204). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Description | Eau distillée, 10 x 500 ml, flacon(s), purification à filtre membrané, stérile,température de conservation comprise entre 15 to 30°C, ambiante, moins de ressources utilisées/moins de déchets, norme ISO 13485/BPFa/FDA, cette eau est également mise en bouteille sous forme d’eau distillée Gibco™ |
Stérilité | Stérile |
Traitement(s) | Non traité par le DEPC |
Certificat d’analyse | ISO 13485, BPFa, FDA |
Quantité | 10 x 500 ml |