Learn More
IKA™ Récepteur de distillation
942.00€ - 1032.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la distillation simultanée dans 5 flacons d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Pour la distillation simultanée dans 5 flacons d’évaporation
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11875922
Afficher les documents
IKA™
0003740900
100 mL
1032.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11865922
Afficher les documents
IKA™
0003740800
50 ml
942.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2025
Description
Araignée d'évaporation
• Pour flacons
• 100mL
• Inclus flacons 100mL
Spécification
Spécification
Pour la distillation simultanée dans 5 flacons d’évaporation
Pour la distillation simultanée dans 5 flacons d’évaporation