Learn More
Hanna Instruments™ Solutions électrolytiques d’oxygène dissous
39.00€ - 129.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
---|---|
Type | Solution électrolyte pour électrodes à oxygène dissous |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10643272
|
Hanna Instruments™
HI7041S |
Sondes d’oxygène dissous polarographique de Hanna |
129.00€
30mL |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11534347
|
Hanna Instruments™
HI7042S |
Sondes d’oxygène dissous galvanique de Hanna |
39.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
30 ml | |
Solution électrolyte pour électrodes à oxygène dissous |