Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
Marque:  Brady™ 198759
Code produit. 17281654
  • 147.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’étiquette en papier dissolvable dans l’eau est auto-adhésive et extrêmement facile à appliquer. Exposer l’étiquette à de l’eau chaude pour la dissoudre en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée.
  • Ne laisse aucun résidu
  • Réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
  • Réduit l’entretien des filtres et des drains
  • Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Spécification
Non autoclavable
White
Paper (B-403)
Non stérile
Imprimantes d’étiquettes séries BradyPrinter i5100, i7100 et PR Plus, imprimantes série IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
3000 Labels
-70°C à +100°C
22.2 mm
19 mm
Acrylic
Matte
Transfert thermique
Suivi des biens, identification générale, étiquetage de laboratoire, marquage d’entrepôt
1
Rectangle
0.076 mm
38.1 mm