Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
Marque: Brady™ 198760
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’étiquette en papier dissolvable dans l’eau est auto-adhésive et extrêmement facile à appliquer. Exposer l’étiquette à de l’eau chaude pour la dissoudre en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée.
- Ne laisse aucun résidu
- Réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
- Réduit l’entretien des filtres et des drains
- Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Papier (B-403) | |
Non stérile | |
Imprimantes d’étiquettes séries BradyPrinter i5100, i7100 et PR Plus, imprimantes série IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm | |
3000 étiquettes | |
-70°C à +100°C | |
28,6 mm | |
25,4 mm |
Acrylique | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Suivi des biens, identification générale, étiquetage de laboratoire, marquage d’entrepôt | |
1 | |
Rectangle | |
0,076 mm | |
50,8 mm |