Learn More
Fisherbrand™ Plaque de dissection Richard-Allan Scientific™ : 0.625 x 13 x 11 in
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
11 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pas de gonflement, de déformation ni de fissuration lorsque vous utilisez les plaques de dissection Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, fabriquées en HDPE.
Caractéristiques :
- Les échelles dimensionnelles permettent une mesure rapide et servent en tant qu’élément du dossier permanent
- Les pieds en caoutchouc stabilisent la surface de travail et empêchent la plaque de glisser sur la paillasse
- Le fond blanc contraste avec les échantillons et offre des détails photographiques excellents
- Les plaques sont dotées d’une bordure de retenue des déversements
- Les épingles à tête en styrène fixent solidement les échantillons et sont disponibles séparément
Dimensions :
- Dimensions de la grande plaque : 58,4 x 40,6 x 0,97 cm (23 x 16 x 0,38 po)
- Dimensions de la petite plaque : 13 x 11 x 0,63 po (33 x 28 x 1,6 cm)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dissecting Board |
| Couleur | Blanc |
| Description | 1 Ea. |
| Matériau | HDPE |
| Épaisseur (impériale) | 0.625 in. |
| Épaisseur (métrique) | 1.6 cm |
| Longueur (impériale) | 13 in. |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
| Largeur (impériale) | 11 po |
| Largeur (métrique) | 28 cm |