Learn More
Ensemble de dissection
Utilisez ce kit de dissection pour une grande variété d’applications. Les kits de dissection sont adaptés pour une utilisation en salle d’opération, en service de soins, en cabinet vétérinaire, en cabinet dentaire et en podologie.
Marque: Samco Y261/74
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Instruments en acier inox dans une pochette.Le kit comprend :
- 1 scalpel, lame polie, motif de lumière SS, 35 mm
- 1 Scalpel, lame polie, motif de lumière SS, 45 mm
- 2 Aiguilles pour dissection, toutes en acier inox
- 1 Rouleau de dissection en PVC
- 1 Forceps à ressort à pointe ronde, SS, 125 mm
- 1 Forceps à ressort pointu avec broche de guidage, SS, 125 mm
- 1 Ciseaux de dissection, anneaux, SS, 112 mm
- 1 Loupe
Spécification
Ensemble de dissection | |
Acier inoxydable | |
1 scalpel (35 mm), 1 scalpel (45 mm), 2 aiguilles de dissection, 1 rouleau de dissection en PVC, 1 forceps à ressort à pointe ronde (125 mm), 1 forceps à ressort pointu avec broche de guidage (125 mm), 1 ciseaux de dissection (anneaux, 112 mm),1 loupe |