Learn More
Scientific Industries SI™ Perturbateur numérique de cellules Disruptor Genie™
Augmente l’efficacité de la désintégration par les billes de perturbation grâce à une conception unique et brevetée de supports de microtubes. Le perturbateur numérique de cellules Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ fournit une désintégration mécanique vigoureuse des cellules.
Marque:  Scientific Industries SI™ SI-DD78
Code produit. 15597345
  • 780.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
    • Le modèle numérique est idéal pour des résultats précis, reproductibles et répétables.
    • Alarme de vitesse et vitesse réglable
  • Désintégration rapide, mains libres, jusqu’à 12 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
  • Fourni avec le NOUVEAU support de microtubes universel
  • Réglez le minuteur sur une durée allant jusqu’à 15 minutes ou en continu
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Moins coûteux que les appareils à ultrasons ou les homogénéisateurs
Applications :
  • Désintégration des cultures bactériennes pour l’isolement d’acides nucléiques et le traitement en aval
  • Broyage de tissus végétaux pour l’extraction d’ADN
  • Préparation de lysats cellulaires à partir de levures ou de champignons
  • Remise en suspension rapide des granulés
  • Dissolution de substances chimiques
Spécification
Spécification
1000 à 2 850 tr/min
230 V
1,5/2 ml
50 Hz
190 mm
4,3 Kg
Support pour microtubes universel
230 V, 50 Hz
Microtubes
Prise CH
165 mm
122 mm
SI-DD78
12