Learn More
Hamilton™ Sac pour déchets
Marque:  Hamilton™ 199203
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11912411
  • 51.55€ / 25 rouleaux
Expédition estimée: 28-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
La gamme de consommables Hamilton est produite dans une salle de nettoyage ISO classe 8, basée sur les normes ISO 14644 ainsi que ISO 9001 et ISO 13485. Hamilton ne compte pas seulement sur une analyse statistique de la qualité pour assurer la meilleure qualité du produit, par exemple, chaque pointe type CO-RE est examinée pour vérifier la concentricité de son orifice et l’absence de flash du processus de moulage. TÜV Rheinland certifie que notre système de gestion de la qualité installé a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes de haute performance pour la conception et la fabrication de produits jetables. La plupart des consommables sont conformes aux directives CE et IVD. Pour répondre aux besoins hautement sophistiqués des laboratoires des domaines de la génomique, de la protéomique, de la cellomique, de la médecine légale et de la découverte de médicaments, Hamilton a considérablement affiné les exigences de production pour les produits jetables stériles et non stériles. La pureté biologique supérieure des pointes de pipeteur, tubes et récipients de réactifs CO-RE est garantie par un procédé de production contrôlé. Le personnel qualifié et la production automatisée en salles blanches, permettent une fabrication sans contamination. À intervalles réguliers, le lot de production est soumis à une méthode PCR hautement sensible pour garantir la conformité aux critères de pureté définis sans Dnase/Rnase, pyrogène ni inhibiteur de la PCR. Hamilton a introduit une nouvelle qualité de pureté, en particulier pour les travaux médico-légaux, afin d’éliminer le risque résiduel de contamination des produits propres. Outre les exigences de pureté les plus strictes pendant le processus de production, une étape supplémentaire est effectuée lors de la fabrication et de l’emballage des produits finis jetables. Ce traitement assure l’élimination efficace des contaminants en détruisant physiquement toutes les molécules d’ADN. Conformément à Forensic Science International (FSI), Hamilton a validé le processus de traitement pour prouver l’efficacité de l’élimination de l’ADN amplifiable. Considérant qu’un seul événement de contamination provenant de l’ADN étranger pendant une enquête médico-légale peut entraîner un profilage incorrect de l’ADN, rendant la preuve sans valeur, l’engagement d’Hamilton' envers la pureté est de la plus haute importance.
  • Sacs à déchets jetables hautement résistants pour le confinement sécurisé des consommables usagés
  • Le polyéthylène de 100 μm d’épaisseur résiste aux déchirures et aux perforations
  • Disponible avec ou sans marquage ‘Risque biologique’
  • Pour une utilisation en option avec la poubelle PN 281520