Learn More
Biochrom Cuve UV / visible jetable
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 μl
800 μl
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Cellule jetable pour spectrophotométrie UV / Visible
- Longueur du trajet optique : 10 mm
Spécification
Spécification
| Type | Cuve UV / visible |
| Jetable | Oui |
| Capacité (métrique) | 70 μl |
| Matériau | Plastique UV |
| Quantité | 100/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre UV / visible GeneQuant 1300 |