Learn More
Biochrom Cuve UV / visible jetable
Code produit. 10166714
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 μl
800 μl
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10166714
Marque: Biochrom 80300077
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le spectrophotomètre visible / UV GeneQuant 1300
  • Cellule jetable pour spectrophotométrie UV / Visible
  • Longueur du trajet optique : 10 mm
Spécification
Type Cuve UV / visible
Jetable Oui
Capacité (métrique) 800 μl
Matériau Plastique UV
Quantité 100/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre UV / visible GeneQuant 1300