missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Pipettes de transfert jetables

Éliminez le risque de bris de verre et d’exposition aux matières infectieuses grâce à ces pipettes tout-en-un. Les pipettes de transfert jetables Simport™ sont moulées à partir du polyéthylène à faible densité et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides.

Marque:  Simport™ P200-60

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11702274

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Pipettes de transfert en PEBD
  • Placez un bouchon sur les ampoules en caoutchouc correspondantes avec les pipettes en verre
  • Peuvent être scellées et réfrigérées
  • Travaillez correctement dès qu’il est nécessaire d’effectuer un transfert rapide et en toute sécurité des liquides
  • Résistance des températures jusqu’à 196 °C. Peuvent être stérilisées au gaz (EtO)
  • Choisissez parmi 12 modèles populaires, disponibles en plusieurs tailles, conceptions de pointes et longueurs, en emballage stérile ou non stérile
  • Disponibles avec graduations
Spécification

Spécification

2.3 ml
PEBD
Pour un transfert rapide et sécurisé des fluides
500/boîte
22.5 cm
Oui
5 mm
25
Non
6 ml
Pipette de transfert
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis