Learn More
New Source™ Sur-chaussures SPP jetables avec semelle antidérapante
Click to view available options
:
Non stérile
Description
- Tissu SPP
- Élastique long : 44 cm (A)
- Hauteur du talon : 16 cm (B)
- Poids : 38 g/m2
- Bleues/blanches
- EPI catégorie I
- Non stérile
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Tissu SPP |
| Couleur | Bleues/blanches |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Certifications/Conformité | EPI catégorie I |
| Quantité d’emballage | 100 sur-chaussures/sachet, 3 sachets/carton |
| Dimensions (L x l) | Longueur : 44 cm ; Hauteur du talon : 16 cm |
| Poids (métrique) | 38 g/m² |