Learn More
New Source™ Combinaisons SMS jetables résistantes aux produits chimiques de type 5/6
Click to view available options
Dimensions:
L
M
XL
XXL
XXXL
Description
- Conforme à la catégorie III CE type 5/6
- Tissu jetable SMS non tissé
- Protège contre les risques chimiques et biologiques
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | SMS non tissé |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Type de bouchon | Rabat |
Type de couture | Piqué |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
New Source™ Combinaisons SMS jetables résistantes aux produits chimiques de type 5/6 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu