Learn More
Jiangsu HanHeng Medical Technology Écouvillon d’échantillonnage jetable
Écouvillon nasopharyngé standard avec point d’arrêt à 100 mm
Marque: Jiangsu HanHeng Medical Technology R12544
339.37 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écouvillon nasopharyngé standard avec point d’arrêt à 100 mm avec poignée en plastique
Spécification
Plastique | |
Plastique | |
Nylon | |
100 mm |
CE | |
1095 jours | |
Standard, nasopharyngé |