Learn More
Kartell™ Coupelle pour compteur cellulaire en polystyrène jetable
Fabriqué en polystyrène transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Coulter™ Les cupules pour compteur de cellules sont utilisées pour l’analyse des échantillons avec des compteurs de cellules.
Marque: Kartell™ 0093600
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Description
- Jetable
- Comprend des bouchons en PE
Spécification
200 Paquets | |
Clear | |
PS | |
Pour l’analyse | |
56 mm |
25 ml | |
Coque | |
Oui | |
Pour compteurs de cellules Toa™ et Royco-Hycel™ |