Learn More
Kartell™ Cupules d’échantillon en PS Technicon™ Beckman™ Konelab™
Code produit. p-8000300
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 mL
4 mL
Hauteur (métrique):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12039877
Marque: Kartell™ 02508004
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PS transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Les cupules d’échantillon sont utilisées pour l’analyse des échantillons.
Fabriqué en PS transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Les cupules d’échantillon sont utilisées pour l’analyse des échantillons.
  • Gamme de cupules pour analyseur automatique en polystyrène transparent avec bases coniques
  • Pour Technicon™, Beckman™, Konelab™
  • Fournis sans bouchons
  • Gradué
Spécification
Quantité 1 000/sachet.
Capacité (métrique) 4 mL
Couleur Clear
Type de produit Coupelle
Matériau Polystyrène
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Pour analyseurs Technicon™, Beckman™ et Konelab™
Hauteur (métrique) 37,9 mm