Learn More
Kartell™ Cupules d’échantillon en PS Technicon™ Beckman™ Konelab™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 mL
4 mL
Hauteur (métrique):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Fabriqué en PS transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Les cupules d’échantillon sont utilisées pour l’analyse des échantillons.
- Gamme de cupules pour analyseur automatique en polystyrène transparent avec bases coniques
- Pour Technicon™, Beckman™, Konelab™
- Fournis sans bouchons
- Gradué
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000/paquet |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Coupelles à échantillons |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs Technicon™, Beckman™, Konelab™ |
| Hauteur (métrique) | 22,6 |