Learn More
Tablier jetable en polyéthylène Code produit.: 16683074
Ajouter au panier
Tablier jetable en polyéthylène
Code produit. 16683074
125 x 70 cm ; blanc
Click to view available options
125 x 70 cm ; blanc
Code produit. 16683074
Marque: New source - PPE HMAPR
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tablier en polyéthylène avec attaches à la taille, à porter sur vos vêtements afin de vous protéger des éclaboussures et des déversements pendant les procédures médicales et les tâches d’entretien. Grâce au dos nu et aux attaches à la taille, les tabliers s’enfilent rapidement sur les vêtements pour une protection maximale.
  • Tissu PE
  • Poids : 12 g/m²
  • EPI catégorie I
  • Poids de l’article (g/pc) : Méthode de test ISO3801, standard 12+1
  • Propriétés de rupture en traction (N/5 cm) : Méthode de test MD ISO13934-1, norme >16
  • Méthode de test CD ISO13934-1, norme >11,5
  • Taux d’élongation (%) : Méthode de test MD ISO13934-1, norme >321,91
  • Méthode de test  CD ISO13934-1, norme >246.21
Spécification
Dimensions Universel
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Épaisseur 18 μm
Comprend 10 tabliers/sachet, 10 sachets/boîte (Boîte : 37 x 29 x 22 cm)
Certifications/Conformité EPI de catégorie I selon la directive UE 2016/425
Dimensions (L x l) 125 x 70 cm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tablier jetable en polyéthylène >