Learn More
Gilson™ Pipettes sérologiques en plastique jetable
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel
En vrac (10 sachets de 20 pipettes)
En vrac (20 sachets de 25 pipettes)
En vrac (40 sachets de 25 pipettes)
Quantité:
1000 pipettes
100 pipettes
200 pipettes
500 pipettes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
- Fabriquées en polystyrène USP classe VI et exemptes de contaminants qui modifient les expériences
- Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase détectable
- Dotées d’un bouchon en fibre de polyester offrant un niveau élevé de protection contre le surpipetage et la contamination par les liquides et les aérosols
- Identifiez facilement les tailles grâce aux anneaux à code couleur
- Avec graduations ascendantes et descendantes, ainsi que des graduations négatives, permettant une distribution précise et pratique des liquides
- Recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™, mais peuvent être utilisées avec n’importe quel contrôleur de pipettes
Spécification
Spécification
| Matériau | PS, PP |
| Stérilité | Stérile |
| Graduations | 0,01 ml et 0,1 ml |
| Quantité | 1000 pipettes |
| Type d’emballage | En vrac (40 sachets de 25 pipettes) |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Longueur (métrique) | 282,58 mm |
| Type | Pipette sérologique |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |