Learn More
Gilson™ Pipettes sérologiques en plastique jetable
Code produit. 16445099 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Type d’emballage:
Emballage individuel
En vrac (10 sachets de 20 pipettes)
En vrac (20 sachets de 25 pipettes)
En vrac (40 sachets de 25 pipettes)
Quantité:
1000 pipettes
100 pipettes
200 pipettes
500 pipettes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 16445099
Marque: Gilson™ F110131
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces pipettes sérologiques en plastique jetables conviennent aux applications quotidiennes de culture cellulaire, de biologie moléculaire et de microbiologie et sont recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™.Idéal pour les scientifiques qui ont besoin de transférer facilement et rapidement des aliquotes liquides d’un récipient à un autre avec précision.
  • Fabriquées en polystyrène USP classe VI et exemptes de contaminants qui modifient les expériences
  • Stérilisées aux rayons gamma, apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase détectable
  • Dotées d’un bouchon en fibre de polyester offrant un niveau élevé de protection contre le surpipetage et la contamination par les liquides et les aérosols
  • Identifiez facilement les tailles grâce aux anneaux à code couleur
  • Avec graduations ascendantes et descendantes, ainsi que des graduations négatives, permettant une distribution précise et pratique des liquides
  • Recommandées pour une utilisation avec le contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™, mais peuvent être utilisées avec n’importe quel contrôleur de pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène, polypropylène
Stérilité Stérile
Graduations 1 ml
Quantité 100 pipettes
Type d’emballage Emballage individuel
Couleur Transparent
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 368,17 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de pipettes Gilson™ MACROMAN™