Learn More
Azpack™ Récipients en plastique jetables
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
30 ml
Hauteur (métrique):
29 mm
42 mm
Modèle:
Conique
Forme basse avec côtés coniques
Conditionnement:
100 pièces
Description
- PP
- Translucide
- Jetable
- Graduations moulées
- Côtés coniques
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| Plage de graduations | 5 à 20 ml |
| Hauteur (métrique) | 29 mm |
| Quantité | Boîte de 100 |
| Type | Bécher |
| Jetable | Oui |
| Graduated | Oui |
| Modèle | Forme basse avec côtés coniques |