Learn More
Fisherbrand™ Unités de filtration PES jetables
Améliorez la protection des échantillons de culture cellulaire grâce aux unités Fisherbrand de filtration à vide jetables et stériles avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration et une clarification stériles du sérum et des milieux de culture cellulaire.
Marque: Fisherbrand™
111.43 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 4.23900kg
Includes: Bouchon pour flacons à vis stérile conditionné individuellement
Description
Améliorez la protection des échantillons de culture cellulaire grâce aux unités Fisherbrand de filtration à vide jetables et stériles avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration stérile et une clarification des cellules
- La membrane en PES présente une faible liaison protéique pour maintenir l’équilibre protéique
- La membrane en PES présente un faible taux de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux
- La taille des pores, le type de membrane, le numéro de catalogue, le numéro de lot et la date d’expiration sont clairement indiqués sur la chambre supérieure des unités de filtrations
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
- Unités 0,2 μm pour une filtration stérile
- Unités de 0,45 μm pour la clarification des liquides et l’élimination des particules
Certifications
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
Spécification
À faible liaison | |
Oui | |
PES | |
Stérile | |
Ensemble de filtration | |
90 mm |
Apyrogène conformément à la norme USP Lot-à-lot | |
PES | |
0,20 μm | |
Filtration stérile des milieux et du sérum | |
1 000 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.