Learn More
Copan Italia™ Pipettes Pasteur jetables
Utilisez les pipettes Pasteur jetables Copan Italia™ pour les liquides biologiques et la plupart des acides. Leur faible affinité de surface réduit la perte de cellules et de protéines d’intérêt.
112.00€ - 132.00€
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) | 3,5 ml |
---|---|
Matériau | PEBD |
À utiliser avec (application) | Pour le transfert et la distribution en toute sécurité de liquides dans tout type de laboratoire |
Graduée | Oui |
Type | Pipette Pasteur |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Contenance du bulbe (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Contenance du bulbe (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705769
|
Copan Italia™
204C |
6 ml | 3,5 ml |
112.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775759
|
Copan Italia™
200CS10 |
7 ml | 3,5 ml |
132.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Produit incassable
- Peut être scellé et congelé
- Utilisable dans l’azote liquide.
- Stérile
- Polyéthylène PEBD
Spécification
3,5 ml | |
Pour le transfert et la distribution en toute sécurité de liquides dans tout type de laboratoire | |
Pipette Pasteur |
PEBD | |
Oui | |