Learn More
3M™ Masque pour particules jetables, série 8000
Assure un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. Le masque pour particules 3M série 8000 a une forme convexe.
29.43€ - 62.25€
Spécification
Design Type | Sangle double |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
Stérilité | Non-sterile |
FDA Cleared Surgical Mask | No |
Code produit | Marque | Efficacité de filtre | Avec soupape d’expiration | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Efficacité de filtre | Avec soupape d’expiration | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12302399
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Oui | 10/paquet |
34.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12382389
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | Non | 20/paquet |
34.80€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11713363
|
3M™
7100003010 |
FFP2 NR D | Non | 1 de chaque |
60.65€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11723363
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Oui | 10/Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11736003
|
3M™
7100010817 |
FFP2 NR D | Oui | 10/Pk. |
62.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11733363
|
3M™
7100101091 |
FFP2 | Oui | 10/paquet |
39.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11703363
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | Non | 20/paquet | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Masque pour particules 3M P1 P1 pour le broyage, le ponçage, l’écrasement et le sciage de particules générés mécaniquement ; Non approuvé par TGA ; Non autorisé pour une utilisation clinique
Les appareils respiratoires 3M™ série 8000 offrent une protection respiratoire légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. La coque résistante aux chocs et les appareils respiratoires exclusifs 3M™ offrent une protection durable et confortable, en particulier dans des conditions chaudes et humides. Les poussières, les brouillards et les vapeurs de métaux sont les dangers respiratoires les plus courants dans l’environnement de travail comme sous-produits de procédés tels que le broyage et le mélange. Les appareils respiratoires 3M offrent une protection confortable et sans entretien contre ces dangers spécifiques.Spécification
Sangle double | |
Masque respiratoire pour particules | |
No |
Oui | |
Non-sterile |