Learn More
3M™ Demi-masque
Protection respiratoire fiable contre toute une gamme de gaz, vapeurs et particules. Le demi-masque respiratoire jetable sans entretien 3M peut être utilisé jusqu’à endommagement, obstruction des filtres à particules, saturation des filtres à gaz ou après un mois d’utilisation.
Marque: 3M™ 7000088756
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Masque simple, léger et bien équilibré offrant une protection respiratoire fiable contre toute une gamme de gaz, vapeurs et particules.- Aucun assemblage ni entretien nécessaire
- La technologie unique du carbone lié permet de positionner le masque près du visage
- Conception à profil bas permettant d’utiliser le masque sous de nombreux autres types d’équipements de protection, pour un champ de vision intact et un plus grand confort au travail
- Soupape d’expiration à position centrale pour une élimination efficace de la chaleur et de l’humidité
- Peut être utilisé jusqu’à endommagement, obstruction des filtres à particules, saturation des filtres gazeux ou après un mois d’utilisation
- Poussières fines
- Brouillards à base d’eau et d’huile
- Gaz et vapeurs organiques possédant une bonne détectabilité et un point d’ébullition supérieur à 65°C
- EN 405:2002
- Limitations d’usage maximales :
- Gaz / vapeurs : FPA – 10 x VLEP
- Particules : FPA – 20 x VLEP
- Marquage CE