Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreaux d’agitation magnétiques jetables
Code produit. p-8576009 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
41,3mm
50,8mm
Code produit. 11764146
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les barreaux d’agitation présentent des surfaces à facettes polygonales qui offrent une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses similaires.
  • Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Specifications
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Dimensions (L x l x H) 50,8 x 8mm
À utiliser avec (application) Le mélange de réactifs radioactifs lors d’une contamination croisée peut être un problème
Revêtement PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 50,8mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 100
Forme Polygonale
Type Magnetic Stir Bar