Learn More
BRAND™ Micropipettes jetables BLAUBRAND™ IntraEND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 mu;l
50 μl
100 μl
Longueur (métrique):
32 mm
61 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Composé de verre jetable sans marquage circulaire.
- Conforme aux normes DIN ISO 7550.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Le volume est défini par remplissage de bout en bout
- Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
Spécification
Spécification
| Précision | ≤±0.5 % |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 CE |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 250/boîte |
| Volume (métrique) | 2 μl |
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Jetable | Oui |