Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 40 g/m2
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Matériau en polypropylène léger et respirant
- La forme ample permet à l’utilisateur de conserver une bonne amplitude de mouvement
- La distribution des fibres garantit l’opacité
- Chemise sans col
- Pantalon avec taille élastique
- Conditionnés individuellement pour l’hygiène et une distribution contrôlée
- 40 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Matériau | SMS |
Couleur | Bleu |
Type de manchon | Manche courte |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Dentaire, médical |
Nb par paquet | 50 Paquets |