missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Gants jetables

Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les gants en vinyle, nitrile et latex
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 600 gants
- Moyenne : 1600 gants
- Grande : 3000 gants
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Les gants ayant été en contact avec des matières considérées dangereuses ou toxiques.
Matériel stérilisé par autoclave - Les gants épais et résistants, en textile ou en cuir.
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Autres types d'équipements de protection.
- Verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7 kg |
| Capacité (impériale) | 15 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 25 x 46 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Petit |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu