missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Masques de protection et gants jetables

Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Masques de protection, masques anti-poussières et masques filtrants jetables, tels que les masques FFP2 (ou dit N95), FFP3 et les masques chirurgicaux
- Visières de protection
- Les gants en vinyle, nitrile et latex
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 520
- Moyenne : 1400
- Grande : 2600
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Masques en tissu, faits maison ou en papier, masques à gaz, masques à ventilation assistée, demi-masques de protection respiratoire et autres types d'équipements de protection individuelle.
- Les gants ayant été en contact avec des matières considérées dangereuses ou toxiques.
- Matériel stérilisé par autoclave
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 kg |
| Capacité (impériale) | 55 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 38 x 38 x 97 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Grand |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu