Learn More
Buerkle™ Entonnoir jetable pour poudres, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7238925 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Matériau:
Bio-PE
Polystyrène
Polystyrène, détectable
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17520846
Marque: Buerkle™ 53786005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir jetable pour poudres, LaboPlast™/ SteriPlast™ est doté d’une décharge courte et large et convient au transfert d’échantillons et de matériaux en poudre, de granulés et de suspensions, ainsi que d’autres liquides.
  • Pour un transfert facile et fiable
  • L’ouverture large empêche l’obstruction
  • Convient pour une utilisation dans les laboratoires et les salles blanches ou pour l’échantillonnage
  • Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
  • Conditionnés individuellement et stérilisés en option
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 25 mm
Matériau Polystyrène
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Transfert de poudres, de granulés et de suspensions
Stérilité Non stérile
Type de produit Entonnoir pour poudres