Learn More
Fisherbrand™ Visières de protection faciale jetables
Click to view available options
Protection faciale, plein format, 7 mil
Description
- Visière en PET
- Traitement avec revêtement anti-buée et anti-statique
- La visière est maintenue en place par une sangle extensible
- Comprend une bande de mousse sans latex pour plus de confort en cas de port prolongé
- non stériles
Spécification
Spécification
Hauteur (impériale) | 8,86 in |
Hauteur (métrique) | 22 cm |
Épaisseur (métrique) | 0,18 mm |
Largeur (impériale) | 13 in |
Largeur (métrique) | 33 cm |
Revêtement de la lentille | Revêtement anti-buée et anti-statique, Anti-statique |
Couleur | Bleu |
Type de produit | Écran facial |
À utiliser avec (application) | Offre une excellente visibilité tout en protégeant le visage et le cou des éclaboussures accidentelles. |
Matériau du bandeau | Polyuréthane maille élastique |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Visières de protection faciale jetables >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu