missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Masques de protection jetables

Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Masques de protection à usage unique, masques anti-poussières jetables, masques filtrants jetables et visières de protection.
- Nous acceptons tous types de masques de protection jetables faits à partir de plastique, tels que les masques anti-poussières, FFP2 (ou dit N95), FFP3, et les masques chirurgicaux.
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 430 masques
- Moyenne : 1100 masques
- Grande : 2200 masques
MERCI DE NE PAS INCLURE
- Masques en tissu, faits maison ou en papier, masques à gaz, masques à ventilation assistée, demi-masques de protection respiratoire.
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 7 kg |
| Capacité (impériale) | 15 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 25 x 46 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Petit |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido