Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture à usage unique, en verre sodocalcique, avec filetage DIN, et capuchon à visser en PP
Les tubes de culture sont utilisés pour la croissance de cultures à partir d'un milieu liquide.
Marque:  DWK Life Sciences 231752352
Code produit. 10643982
  • 89.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
  • Cultiver, stocker et transporter des micro-organismes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Épaisseur de 1 mm
180 mm
Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles
100/Bte
Non autoclavable
32 mL
Verre sodocalcique, polypropylène, TPE
Avec joint en TPE
GL 18
18 mm