Learn More
Sur-chaussure jetable avec semelle antidérapante
Click to view available options
:
Non stérile
Description
- Tissu microporeux
- Semelle en PVC
- Ouverture élastique
- Chevilles élastiques
- Hauteur : 45 cm (A)
- Longueur : 35 cm (B)
- Poids : 60 g/m²
- Blanc
- EPI catégorie I
- Non stérile
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universal |
| Matériau | Semelle en tissu microporeux/PVC |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de semelle | Antidérapant |
| À utiliser avec (application) | Environnements de fabrication ou de transformation des aliments |
| Certifications/Conformité | EPI catégorie I |
| Quantité d’emballage | 20/sachet, 10 sachets/carton |
| Largeur (métrique) | 35 cm |
| Afficher plus |