Learn More
3M™ Combinaisons de protection bleues jetables, série 4515
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
194 à 200 cm
186 to 194 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort.
- Excellente protection contre les particules sèches et les faibles éclaboussures de liquides (conformité CE, type 5/6)
- Matériau en SMS 50 gsm robuste et respirant
- Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
- Capuche à deux pans
- Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène SMS |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Hood Type | 2 parties |
| Afficher plus |