Learn More
Epredia™ Moules et anneaux d’enrobage jetables
Utilisez les moules et anneaux d’enrobage jetables Epredia™ avec toutes les cassettes et anneaux d’enrobage de taille standard.
Marque: Epredia™ 58953
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Utilisez les moules et anneaux d’enrobage jetables Epredia™ avec toutes les cassettes et anneaux d’enrobage de taille standard. Moulée en plastique rigide, la conception du bloc fournit un meilleur soutien de la base et une plus petite surface de coupe.
- Le nettoyage associé aux moules métalliques n’est pas nécessaire
- La transparence facilite l’orientation des tissus
Informations de commande :
- Vendus en cartons de quatre boîtes.
Spécification
Moule d’enrobage | |
Plastique | |
37 x 24 mm | |
Oui |