Learn More
Kartell™ Pointes de micropipettes jetables Dispolab™
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 μl
5 à 200 μl
5000 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Neutre
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
- Fabriquées en PP vierge sans cadmium
- Le centrage précis de l’orifice à l’extrémité de la pointe garantit la fiabilité de la directionalité de l’échantillon lors de la distribution
- Conditionnées en racks ; Boîtes contenant des racks en PP avec couvercle à clipser
- Récipients et pointes autoclavables à +121°C pendant 20 minutes
- Le système se compose d’une plaque de support avec une grille de trous contenant des pointes de pipettes
- Boîtes de pointes sur rack vides conçues pour être réutilisées une fois les pointes sur rack utilisées
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 5 à 200 μl |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 5.1 cm |
| Type de pointe | Cône |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Kartell Pipettor, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Nichiryo, Brand Pipettor, Sartorius Biohit Pipettor, Eppendorf, Hamilton Pipettor |
| Gamme de produits | Dispolab |
| Matériau | Polypropylène |