Learn More
VELP Scientifica™ Outil de dispersion
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
913.00€ - 1165.00€
Spécification
Type de produit | Dispersing Tool |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Description | Volume d’échantillon (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume d’échantillon (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17861187
|
VELP Scientifica™
A00000464 |
Dispersing Tool | 50 to 2000 mL |
923.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891177
|
VELP Scientifica™
A00000478 |
Multi-use Dispersing Tool | 50 to 2000 mL |
913.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17881177
|
VELP Scientifica™
A00000462 |
Fibrous Sample Disperser | 50 to 2000 mL |
923.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17821187
|
VELP Scientifica™
A00000479 |
High Volume Disperser | 100 to 2500 mL |
1145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17811187
|
VELP Scientifica™
A00000480 |
High Peripheral Speed Disperser | 100 to 2500 mL |
1165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17801187
|
VELP Scientifica™
A00000473 |
Organic Tissue Disperser | 0.2 to 50 mL |
1115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17871187
|
VELP Scientifica™
A00000469 |
Dispersing Tool | 100 to 2500 mL |
1165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17841187
|
VELP Scientifica™
A00000472 |
Solid-in-liquid Dispersing Tool | 1000 to 4000 mL |
1145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851187
|
VELP Scientifica™
A00000463 |
Emulsifying Disperser Tool | 50 to 2000 mL |
1115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
ÉCHANTILLONS ET APPLICATIONS
- Préparation de mélanges mousseux (glace, beurre, margarine, glaçage) et crèmes à tartiner
- Préparation des enrobages de comprimés
- Préparation de pommades et crèmes pharmaceutiques
- Préparation de produits cosmétiques (baume à lèvres, savon, shampoing, après-shampooing, crèmes, rouge à lèvres, mascara)
- Préparation de pigments, encres, peintures
- Préparation de biodiesel et dispersion de dérivés pétroliers (ex. asphalte)
Specifications
Dispersing Tool | |
Autoclavable | |
Acier inoxydable |