Learn More
VELP Scientifica™ Outil de dispersion
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marque: VELP Scientifica™ A00000478
817.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22000" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ÉCHANTILLONS ET APPLICATIONS
- Homogénéisation des aliments et préparation de crèmes à tartiner et de farces pour aliments (par exemple viande, légumes)
- Préparation de cosmétiques (baumes à lèvres, crèmes, rouges à lèvres, ...)
- Préparation des enrobages de comprimés et homogénéisation/broyage des comprimés
- Préparation d'échantillons pour l'analyse d'ADN, d'échantillons de tissus organiques et de dispersions de tissus organiques
- Homogénéisation des feuilles de tabac
- Préparation de pigments, encres, peintures et pâtes céramiques
- Traitement des fibres textiles
- Dispersion de dérivés pétroliers (ex. asphalte)
Spécification
Dispersing Tool | |
de 40 à 175 mm | |
Acier inoxydable | |
Multi-use Dispersing Tool |
50 to 2000 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel | |
1 Ea. |