Learn More
VELP Scientifica™ Outil de dispersion
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Description:
Disperseur de tissus organiques
Disperseur d’échantillons fibreux
Disperseur à grande vitesse périphérique
Disperseur à haut débit
Outil de dispersion
Outil de dispersion multi-usage
Outil de dispersion solide dans un liquide
Outil émulsifiant et dispersant
Volume d’échantillon (métrique):
0,2 à 50 ml
100 à 2 500 l
1 000 à 4 000 ml
50 à 2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ÉCHANTILLONS ET APPLICATIONS
- Homogénéisation des aliments et préparation de crèmes à tartiner et de farces pour aliments (par exemple viande, légumes)
- Préparation d'échantillons pour l'analyse d'ADN, d'échantillons de tissus organiques et de dispersions de tissus organiques
- Homogénéisation des feuilles de tabac
- Traitement des fibres textiles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispersing Tool |
| Volume d’échantillon (métrique) | 50 à 2 000 ml |
| Longueur d’immersion | de 40 à 175 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Disperseur d’échantillons fibreux |
| Quantité d’emballage | 1 Ea. |