Learn More
VELP Scientifica™ Outil de dispersion
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Description:
Disperseur de tissus organiques
Disperseur d’échantillons fibreux
Disperseur à grande vitesse périphérique
Disperseur à haut débit
Outil de dispersion
Outil de dispersion multi-usage
Outil de dispersion solide dans un liquide
Outil émulsifiant et dispersant
Volume d’échantillon (métrique):
0,2 à 50 ml
100 à 2 500 l
1 000 à 4 000 ml
50 à 2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ÉCHANTILLONS ET APPLICATIONS
- Préparation de mélanges mousseux (glace, beurre, margarine, glaçage) et crèmes à tartiner
- Préparation des enrobages de comprimés
- Préparation de pommades et crèmes pharmaceutiques
- Préparation de produits cosmétiques (baume à lèvres, savon, shampoing, après-shampooing, crèmes, rouge à lèvres, mascara)
- Préparation de pigments, encres, peintures
- Préparation de biodiesel et dispersion de dérivés pétroliers (ex. asphalte)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispersing Tool |
| Volume d’échantillon (métrique) | 50 à 2 000 ml |
| Longueur d’immersion | de 40 à 175 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Outil de dispersion |
| Quantité d’emballage | 1 Ea. |