Learn More
VELP Scientifica™ Outil de dispersion
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marque: VELP Scientifica™ A00000463
997.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22000" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ÉCHANTILLONS ET APPLICATIONS
- Préparation de crèmes à tartiner et de poudres solubles (thé, café, lait)
- Préparation de pommades et crèmes pharmaceutiques
- Suspensions/émulsions pour perfusion/injection
- Préparation de savons, shampoing et revitalisant ; préparation de lotions cosmétiques
- Analyse de l'eau
- Préparation des pigments, encres et peintures
- Préparation de cristaux liquides pour écrans
- Préparation de biodiesel
Spécification
Dispersing Tool | |
de 40 à 175 mm | |
Acier inoxydable | |
Emulsifying Disperser Tool |
50 to 2000 mL | |
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
1 Ea. |