Learn More
VELP Scientifica™ Outil de dispersion
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marque: VELP Scientifica™ A00000479
1026.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22000" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ÉCHANTILLONS ET APPLICATIONS
- Homogénéisation d'aliments (smoothies, aliments homogénéisés, boissons) et préparation de farces pour aliments (ex. viande, légumes)
- Homogénéisation/écrasement des comprimés
- Homogénéisation des feuilles de tabac
- Préparation de la céramique et de la pâte céramique
- Traitement des fibres textiles
Spécification
Dispersing Tool | |
de 40 à 175 mm | |
Acier inoxydable | |
High Volume Disperser |
100 to 2500 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel |