Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S Trace Analysis
Code produit. p-7070753 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S40 (PTFE)
Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S40 (PTFE)
Matériau:
Ressort de vanne : platine-iridium
Ressort de vanne : tantale
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15408103
Marque: BRAND™ 4640040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tube de décharge, outil de montage / d’étalonnage de la vanne, adaptateurs en ETFE et PTFE (GL28, GL32, S40), tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Distributeur sur flacons Dispensette S Trace Analysis est destiné à la distribution de volumes précis de milieux de haute pureté pour l’analyse de traces. Les composants du circuit de fluide ont été sélectionnés pour ne contenir que les matériaux de plus haute pureté comme plastiques fluorés et saphirs. Résultat : la teneur en métaux à l’état de traces du liquide distribué est dans la gamme faible des ppb ou même dans la gamme faible des ppt.
  • Tube de décharge facile à monter disponible avec ou sans vanne de recirculation intégrée
  • Conçus sans bagues d’étanchéité supplémentaires pour faciliter le nettoyage et l’entretien
  • Vanne de décharge remplaçable avec vanne de sécurité
  • Vanne de remplissage en forme d’olive pour une meilleure fixation des tubes de remplissage
  • Technologie d’écoulement améliorée pour un amorçage plus rapide
  • Suivi encadré pour un réglage sécurisé du volume sur les distributeurs analogiques
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.5% (50μL), 0.1% (10μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Gray
Densité Up to 3.8 g/cm3
Description Sans vanne de recirculation
Canaux 1
Matériau Ressort de vanne : platine-iridium
Volume (métrique) 1-10 ml
Affichage Analogique
À utiliser avec (application) Applications : Distribution d’acides, de bases et de peroxyde d’hydrogène dans la plage de volumes comprise entre 1 et 10 ml
Comprend Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S40 (PTFE)
Incréments 0.2 mL
Température (impériale) 59°F to 104°F
Température (métrique) 15°C to 40°C
Tension de vapeur Up to 600 mbar
Indice de viscosité Up to 500 mm 2/s
Garantie 2 Year