Learn More
BRAND™ Distributeurs adaptables sur flacons à volume fixe Dispensette™ S
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15478053 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Précision:
0,5 % (50 μl), 0.1% (10 μL)
0.5 % (10 μl), 0.1% (2 μL)
0.5 % (25 μl), 0.1% (5 μL)
0.6 % (6 μl), 0.1% (1 μL)
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15478053
missing translation for 'mfr': BRAND™ 4600221
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Les distributeurs adaptables sur flacons à volume fixe Dispensette™ S sont dotés d’un piston flottant qui réduit l’effort requis pour la distribution et empêche l’usure des pièces. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçus pour les applications de distribution générales.
  • Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
  • Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
  • Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
  • Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
  • Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
  • Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
  • Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
  • Démontage facile pour le nettoyage
  • Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
  • Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
  • Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
  • Modèles numériques et analogiques réglables
  • Marquage DE-M
Servizi
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Précision 0.5 % (10 μl), 0.1% (2 μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur
Autoclavable Autoclavable à 121°C
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Rouge
Densité Up to 2.2 g/cm3
Description Avec vanne de recirculation
Canaux 1
Matériau Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volume (métrique) 2 ml
Affichage None
À utiliser avec (application) Applications : Distribution des réactifs agressifs, y compris des bases et des acides concentrés comme le H3PO4, le H2SO4 (sauf par ex. : HCl, HNO3 et HF), des solutions salines ainsi que de nombreux solvants organiques
Comprend Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Température (impériale) 59°F to 104°F
Température (métrique) 15°C to 40°C
Tension de vapeur Up to 600 mbar
Indice de viscosité Up to 500 mm 2/s
Garantie 2 Year
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato