Learn More
BRAND™ Distributeurs numériques adaptables sur flacons Dispensette™ S
GREENER_CHOICE
Code produit. 15478073 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Volume (métrique):
0.1 à 1 ml
0.2-2 ml
0.5-5 ml
1-10 ml
2.5-25 ml
5-50 ml
Incréments:
0.005 ml
0.01 ml
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
Précision:
0,5 % (125 μl), 0.1% (25μL)
0,5 % (50 μl), 0.1% (10μL)
0.5 % (10 μl), 0.1% (2μL)
0.5 % (250 μl), 0.1% (50μL)
0.5 % (25 μl), 0.1% (5μL)
0.6 % (6 μl), 0.1% (1μL)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15478073
Marque: BRAND™ 4600350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Les distributeurs numériques adaptables sur flacons Dispensette™ S sont dotés d’un piston flottant qui réduit l’effort requis pour la distribution et empêche l’usure des pièces. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçus pour les applications de distribution générales.
Les distributeurs numériques Dispensette™ S adaptables sur flacons sont dotés d’un piston flottant qui réduit l’effort requis pour la distribution et élimine l’usure des pièces.Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume.Conçu pour g
  • Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
  • Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
  • Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
  • Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
  • Technique Easy Calibration : pour un réglage rapide et sans outils de l’étalonnage
  • Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
  • Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
  • Démontage facile pour le nettoyage
  • Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
  • Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
  • Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
  • Marquage DE-M
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,5 % (125 μl), 0.1% (25μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur
Autoclavable À 121°C
Certifications/Conformité Certifications : ISO 9001
Couleur Rouge
Densité Up to 2.2 g/cm3
Description Sans vanne de recirculation
Volume (métrique) 2.5-25 ml
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Applications : Distribution des réactifs agressifs, y compris des bases et des acides concentrés comme le H3PO4, le H2SO4 (sauf par ex. : HCl, HNO3 et HF), des solutions salines ainsi que de nombreux solvants organiques
Comprend Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Incréments 0.1 ml
Température (impériale) 59°F to 104°F
Température (métrique) 15°C to 40°C
Indice de viscosité Up to 500 mm 2/s