Learn More
BRAND™ Distributeurs numériques adaptables sur flacons Dispensette™ S
Les distributeurs numériques adaptables sur flacons Dispensette™ S sont dotés d’un piston flottant qui réduit l’effort requis pour la distribution et empêche l’usure des pièces. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçus pour les applications de distribution générales.
Marque: BRAND™ 4600340
404.69 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Description
Les distributeurs numériques Dispensette™ S adaptables sur flacons sont dotés d’un piston flottant qui réduit l’effort requis pour la distribution et élimine l’usure des pièces.Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume.Conçu pour g
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Technique Easy Calibration : pour un réglage rapide et sans outils de l’étalonnage
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
- Démontage facile pour le nettoyage
- Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
- Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Marquage DE-M
Prestations de service
Un an
Spécification
0,5 % (50 μl) | |
À 121°C | |
Rouge | |
1-10 ml | |
Applications : Distribution des réactifs agressifs, y compris des bases et des acides concentrés comme le H3PO4, le H2SO4 (sauf par ex. : HCl, HNO3 et HF), des solutions salines ainsi que de nombreux solvants organiques |
Distributeur | |
Certifications : ISO 9001 | |
Sans vanne de recirculation | |
Numérique | |
0.05 ml |
Vidéos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Startup
-
Brand Dispensette S Teaser